Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tørringsrør, bøjede, (calciumkloridrør)
Artikelnummer. 10356261
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10356261 150 mm
10010221 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356261 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05333013
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tørringsrør iflg. efter DIN 12610, bøjet
  • Med kugle og slangetilslutning
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)