Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tørringsrør
Artikelnummer. p-7222492
Click to view available options
Længde (metrisk):
130 mm
180 mm
Product Code. 10727521
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05339013
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tørringsrør
  • U-formede tørrerør
  • U-formet
  • Siderør med oliven
  • Udvendig diameter 6 mm
  • Lavet af DURAN™ rør
Specifications
Inkluderer Oliven
Længde (metrisk) 130 mm
Form U-formet
Materiale Borosilikatglas (3.3)