Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tørringsrør
Artikelnummer. 10727521
Skift visning
Længde (metrisk):
130 mm
180 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10727521 130 mm
10111621 180 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727521 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05339013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 DKK
    189.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.52 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tørringsrør
  • U-formede tørrerør
  • U-formet
  • Siderør med oliven
  • Udvendig diameter 6 mm
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Oliven
Længde (metrisk) 130 mm
Form U-formet
Materiale Borosilikatglas (3.3)