Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tørringsrør
Længde (metrisk):
130 mm
180 mm
Beskrivelse
- Tørringsrør
- U-formede tørrerør
- U-formet
- Siderør med oliven
- Udvendig diameter 6 mm
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Oliven |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Form | U-formet |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |