Få mere at vide
Labconco™ Tørringstog til Controlled Atmosphere Handskeboks
Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
Labconco Controlled Atmosphere Handskeæsker
Beskrivelse
- Tørretog med to molekylsigtesøjler
- Til handskebokse med kontrolleret atmosfære
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Labconco Controlled Atmosphere Handskeæsker |
| Vægt (engelsk) | 17 lb. |
| Vægt (metrisk) | 7.7 Kg |
| Oversigt | To kolonner |
| Produkttype | Handskeboks tilbehør |
| Spænding | 230 V |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 1,55 A |
| Til brug med (applikation) | Anvendelser med kontrolleret atmosfære |
| Frekvens | 50/60 Hz |