Få mere at vide
VITLAB™ Tørrestativ
Artikelnummer. 10305861
Skift visning
Højde (metrisk):
630 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
10305861 630 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10305861 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 80213
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Tekniske data
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Længde (metrisk) 630 mm
Produkttype Tørrestativ
Højde (metrisk) 630 mm
Bredde (metrisk) 450 mm