Få mere at vide
Nabertherm™ Tørreovn, TR 300 C-°serien
Artikelnummer. 17398219 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controller type:
C550
R7
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Controller type
17398219 1050 l C550
17318209 60 l C550
17328209 60 l R7
17348209 120 l C550
17358209 120 l R7
17378209 240 l C550
17338219 450 l C550
17308229 1050 l R7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17398219 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. TR905ON
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Opnår og opretholder en perfekt temperaturensartethed. Kan bruges til forskellige formål såsom tørring, sterilisering eller varm opbevaring.
  • Maksimal temperatur: 300 °C
  • Arbejdstemperaturområde: + 5 C °over stuetemperatur op til 300 °C
  • Ovne TR 30 - TR 240 designet som bordplademodeller
  • Ovne TR 450 og TR 1050 designet som gulvstående modeller
  • Vandret luftcirkulation resulterer i temperaturensartethed bedre end +/- 5° C
  • Rustfrit stål kammer, legering 304 (AISI)/(DIN materiale nr. 1.4301), rustfast og let at rengøre
  • Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Stort håndtag til at åbne og lukke døren
  • Opladning i flere lag mulig ved hjælp af aftagelige gitre (antal aftagelige gitre inkluderet, se tabellen til højre)
  • Stor, vidåbnende svingdør, hængslet til højre med hurtigudløser til modellerne TR 30 - TR 450
  • Dobbelt slagdør med hurtigudløser til TR 1050
  • TR 1050 udstyret transportruller
  • Trinløs justerbar udstødning ved bagvæg med betjening forfra
  • PID mikroprocessorstyring med selvdiagnosesystem
  • Solid state relæer sørger for lav ­støjdrift
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Controller type C550
Kapacitet (metrisk) 1050 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Type Tørreovn
Vægt (metrisk) 450 kg