Få mere at vide
Nabertherm™ Tørreovn, TR 300 C-°serien
Artikelnummer. 17378209 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Controller type:
C550
R7
Artikelnummer. 17378209
Brand: Nabertherm™ TR245ON
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnår og opretholder en perfekt temperaturensartethed. Kan bruges til forskellige formål såsom tørring, sterilisering eller varm opbevaring.
  • Maksimal temperatur: 300 °C
  • Arbejdstemperaturområde: + 5 C °over stuetemperatur op til 300 °C
  • Ovne TR 30 - TR 240 designet som bordplademodeller
  • Ovne TR 450 og TR 1050 designet som gulvstående modeller
  • Vandret luftcirkulation resulterer i temperaturensartethed bedre end +/- 5° C
  • Rustfrit stål kammer, legering 304 (AISI)/(DIN materiale nr. 1.4301), rustfast og let at rengøre
  • Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Stort håndtag til at åbne og lukke døren
  • Opladning i flere lag mulig ved hjælp af aftagelige gitre (antal aftagelige gitre inkluderet, se tabellen til højre)
  • Stor, vidåbnende svingdør, hængslet til højre med hurtigudløser til modellerne TR 30 - TR 450
  • Dobbelt slagdør med hurtigudløser til TR 1050
  • TR 1050 udstyret transportruller
  • Trinløs justerbar udstødning ved bagvæg med betjening forfra
  • PID mikroprocessorstyring med selvdiagnosesystem
  • Solid state relæer sørger for lav ­støjdrift
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Controller type C550
Kapacitet (metrisk) 240 L
Temperatur (metrisk) 300 °C
Type Tørreovn
Vægt (metrisk) 165 kg