Få mere at vide
Nabertherm™ Tørreovn, TR 300 C-°serien
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controller type:
C550
R7
Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 300 °C
- Arbejdstemperaturområde: + 5 C °over stuetemperatur op til 300 °C
- Ovne TR 30 - TR 240 designet som bordplademodeller
- Ovne TR 450 og TR 1050 designet som gulvstående modeller
- Vandret luftcirkulation resulterer i temperaturensartethed bedre end +/- 5° C
- Rustfrit stål kammer, legering 304 (AISI)/(DIN materiale nr. 1.4301), rustfast og let at rengøre
- Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
- Stort håndtag til at åbne og lukke døren
- Opladning i flere lag mulig ved hjælp af aftagelige gitre (antal aftagelige gitre inkluderet, se tabellen til højre)
- Stor, vidåbnende svingdør, hængslet til højre med hurtigudløser til modellerne TR 30 - TR 450
- Dobbelt slagdør med hurtigudløser til TR 1050
- TR 1050 udstyret transportruller
- Trinløs justerbar udstødning ved bagvæg med betjening forfra
- PID mikroprocessorstyring med selvdiagnosesystem
- Solid state relæer sørger for lav støjdrift
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 120 l |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Type | Tørreovn |
| Vægt (metrisk) | 120 kg |