Få mere at vide
Nabertherm™ Tørreovn, TR 300 C-°serien
Artikelnummer. 17328209 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controller type:
C550
R7
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Controller type
17328209 60 l R7
17318209 60 l C550
17348209 120 l C550
17358209 120 l R7
17378209 240 l C550
17338219 450 l C550
17398219 1050 l C550
17308229 1050 l R7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17328209 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. TR065RN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opnår og opretholder en perfekt temperaturensartethed. Kan bruges til forskellige formål såsom tørring, sterilisering eller varm opbevaring.
  • Maksimal temperatur: 300 °C
  • Arbejdstemperaturområde: + 5 C °over stuetemperatur op til 300 °C
  • Ovne TR 30 - TR 240 designet som bordplademodeller
  • Ovne TR 450 og TR 1050 designet som gulvstående modeller
  • Vandret luftcirkulation resulterer i temperaturensartethed bedre end +/- 5° C
  • Rustfrit stål kammer, legering 304 (AISI)/(DIN materiale nr. 1.4301), rustfast og let at rengøre
  • Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Stort håndtag til at åbne og lukke døren
  • Opladning i flere lag mulig ved hjælp af aftagelige gitre (antal aftagelige gitre inkluderet, se tabellen til højre)
  • Stor, vidåbnende svingdør, hængslet til højre med hurtigudløser til modellerne TR 30 - TR 450
  • Dobbelt slagdør med hurtigudløser til TR 1050
  • TR 1050 udstyret transportruller
  • Trinløs justerbar udstødning ved bagvæg med betjening forfra
  • PID mikroprocessorstyring med selvdiagnosesystem
  • Solid state relæer sørger for lav ­støjdrift
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Controller type R7
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Type Tørreovn
Vægt (metrisk) 90 kg