Få mere at vide
BINDER™ Serie ED Classic.Line - Tørre- og varmekamre, med naturlig konvektion
Product Code. 15662086 Shop All BINDER Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
20 l
400 l
Ensartethed:
2,5 °C
3 °C
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Ensartethed Unit Size
15662086 20 l 2,5 °C Hver
15602086 400 l 3 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15662086 Supplier BINDER™ Supplier No. 90100190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14090.00 DKK
    12783.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 1306.66 DKK
    9% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Styrken ved en BINDER ED-seriens tørrekammer inkluderer rutinemæssige tørre- og steriliseringsopgaver op til +300° C. Takket være den naturlige konvektion er alle termiske processer, der bruger dette tørrekammer, yderst effektive. ED-serien sikrer hurtig, ensartet tørring.
  • Ensartede tørreforhold takket være APT.line™ teknologi
  • Identiske testbetingelser i hele kammerets indre uafhængig af prøvestørrelse og -mængde
  • Fremragende termisk isolering sparer driftsomkostninger
  • Temperaturområde: stuetemperatur plus 5 til 300 °C
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar udblæsningsluftspjæld
  • Regulator med timerfunktioner
  • 2 forkromede stativer
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
Specifications
Certificeringer/compliance ASTM D5374, DIN 12880
Oversigt ED023-230 V, Standard, Serie ED Classic.Line - Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 20 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 20 l
Temperatur (metrisk) 5 °C til 300 °C
Type Tørreovn
Vise LED
Model- ED023-230 V
Antal hylder 2 (standard), 4 (maksimum)
Havne 10/30/50/100 mm
Sikkerhedsfunktioner Brugervenlig, digital PID-controllerteknologi
Temperaturensartethed 150 °C
Stopur 0 til 99 timer
Ensartethed 2,5 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 222 x 300 x 330 mm
Dimensioner (L x B x H) 440 x 615 x 495 mm
Længde (metrisk) 435 mm
Bredde (metrisk) 520 mm
Højde (metrisk) 495 mm
Vægt (metrisk) 27 kg
Spænding 230 V
Watt 0.8 kW
Strømstyrke 10 A
Frekvens 50/60 Hz