Få mere at vide
BINDER™ Serie ED Classic.Line - Tørre- og varmekamre, med naturlig konvektion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15602086 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
400 l
Ensartethed:
2,5 °C
3 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Ensartethed unitSize
15602086 400 l 3 °C Hver
15662086 20 l 2,5 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15602086 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100075
Edge
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Styrken ved en BINDER ED-seriens tørrekammer inkluderer rutinemæssige tørre- og steriliseringsopgaver op til +300° C. Takket være den naturlige konvektion er alle termiske processer, der bruger dette tørrekammer, yderst effektive. ED-serien sikrer hurtig, ensartet tørring.
  • Ensartede tørreforhold takket være APT.line™ teknologi
  • Identiske testbetingelser i hele kammerets indre uafhængig af prøvestørrelse og -mængde
  • Fremragende termisk isolering sparer driftsomkostninger
  • Temperaturområde: stuetemperatur plus 5 til 300 °C
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar udblæsningsluftspjæld
  • Regulator med timerfunktioner
  • 2 forkromede stativer
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D5374, DIN 12880
Oversigt ED400-400 VI, med RS 422, Serie ED Classic.Line - Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 400 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 400 l
Temperatur (metrisk) 5 °C til 300 °C
Type Tørre- og varmekammer
Vise LED
Model- ED400-400 VI
Antal hylder 10 (maksimum), 2 (standard)
Havne 10/30/50/100 mm
Sikkerhedsfunktioner Brugervenlig, digital PID-controllerteknologi
Temperaturensartethed 150 °C
Stopur 0 til 99 timer
Ensartethed 3 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 1000 x 520 x 800 mm
Dimensioner (L x B x H) 1290 x 860 x 1050 mm
Bredde (metrisk) 1235 mm
Højde (metrisk) 1025 mm
Vægt (metrisk) 125 kg
Spænding 400 V
Watt 3.4 kW
Strømstyrke 16 A
Frekvens 50/60 Hz