Få mere at vide
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetisk omrører
Artikelnummer. 11705704 Shop alle Velp produkter
Omrøringspositioner:
6
15
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11705704
Brand: Velp Scientifica™ F203A0178
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 6 eller 15 positioner til bægre med en maksimal diameter på henholdsvis 85 mm og 64 mm. MULTISTIRRER Magnetisk omrører er ideel til termostatering af prøverne, når de bruges med et recirkulerende vandbad.
Indeholder 6 eller 15 positioner til bægre med en maksimal diameter på henholdsvis 85 mm og 64 mm. Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetisk omrører er ideel til termostatering af prøverne, når de bruges med et recirkulerende vandbad.
Multipositions magnetomrører med 6 eller 15 positioner.
Robust og praktisk:
  • Kontrolpanelet er afskærmet mod væskespild
  • Epoxybelagt hårdt stålhus
  • Betræk af rustfrit stål
  • Ergonomisk - meget lav højde
  • Hastighedsregulering fra 80 til 1500 o/min
  • Universal netspænding/frekvensområde
  • Let vægt, let at flytte
  • Designet til den længste levetid og garanteret med 3 års garanti
Pålidelig:
  • Bleg overflade til visualisering af partikler og farveændringer
  • Forbliver kold, selv efter dages kontinuerlig brug
  • Blød start, men når hurtigt indstillet hastighed
  • Fremragende hastighedskontrol (elektronisk), selv ved lave hastigheder
  • Kan termostatprøver ved hjælp af et recirkulerende vandbad
  • Ideel til mikrotitrering, mikrobiologi og biokemi
Tekniske data
Hastighed 80 til 1500 rpm
Omrøringspositioner 15
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 15 x 250 mL
Vise Analog
Form Rektangel
Spænding 100 til 240 V
Watt 9 w
Dimensioner (L x B x H) 370 x 230 x 51.5 mm
Højde (metrisk) 51.5 mm
Bredde (metrisk) 230 mm
Elektriske krav 100 til 240 V, 50/60 Hz, 9 w
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Metal
Type Magnetomrørere
Vægt (metrisk) 2.1 kg