Beskrivelse
- Max temperatur: 300 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 1050 l |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Type | Tørreovn |
| Maks. Hyldebelastning | 14 |
| Antal hylder | 4 |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 1200 x 670 x 1400 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 1470 x 940 x 1920 mm |