Få mere at vide
Nabertherm™ Tørreovn
Artikelnummer. 17348219 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Controller type:
B510
R7
Artikelnummer. 17348219
Brand: Nabertherm™ TR455RN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med deres maksimale arbejdstemperatur på op til °300 C og luftcirkulation opnår ovnene en perfekt temperaturensartethed, som er meget bedre end i de fleste konkurrenters ovne.
  • Max temperatur: 300 °C
Tekniske data
Controller type R7
Kapacitet (metrisk) 450 L
Temperatur (metrisk) 300 °C
Type Tørreovn
Maks. Hyldebelastning 15
Antal hylder 3
Mål (D x B x H) Indvendig 750 x 550 x 1100 mm
Dimensioner (L x B x H) 1000 x 780 x 1470 mm