Få mere at vide
Nabertherm™ Tørreovn
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controller type:
B510
R7
Beskrivelse
- Max temperatur: 300 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 450 l |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Type | Tørreovn |
| Maks. Hyldebelastning | 15 |
| Antal hylder | 3 |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 750 x 550 x 1100 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 1000 x 780 x 1470 mm |