Få mere at vide
Nabertherm™ Tørreovn
Artikelnummer. 17308209 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Controller type:
B510
R7
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Controller type
17308209 60 l B510
17338209 120 l B510
17368209 240 l B510
17388209 240 l R7
17328219 450 l B510
17348219 450 l R7
17388219 1050 l B510
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17308209 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. TR065LN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med deres maksimale arbejdstemperatur på op til °300 C og luftcirkulation opnår ovnene en perfekt temperaturensartethed, som er meget bedre end i de fleste konkurrenters ovne.
  • Max temperatur: 300 °C
Tekniske data
Controller type B510
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Type Tørreovn
Maks. Hyldebelastning 4
Antal hylder 1
Mål (D x B x H) Indvendig 450 x 390 x 350 mm
Dimensioner (L x B x H) 700 x 610 x 710 mm