Få mere at vide
Nabertherm™ Tørringsovne
Artikelnummer. p-7236215 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
420 l
450 l
800 l
Controller type:
B510
C550
R7
Artikelnummer. 17378199
Brand: Nabertherm™ TR035LN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med deres maksimale arbejdstemperatur på op til °300 C og tvungen luftcirkulation opnår ovnene en meget god temperaturensartethed. De kan bruges til forskellige formål såsom f.eks. tørring, sterilisering eller varm opbevaring.
  • Arbejdstemperaturområde: + 20 C °over stuetemperatur op til 300 °C
  • Ovne TR 30 - TR 420 designet som bordplademodeller
  • Ovne TR 450 - TR 1050 designet som gulvstående modeller
  • Vandret tvungen luftcirkulation resulterer i temperaturensartethed i henhold til DIN 17052-1 bedre end +/− °5 C i den tomme ovn (med lukket udblæsningsklap)
  • Ovnhus i rustfrit stål, materialenr. 1.4016 (DIN)
  • Rustfrit stål kammer, legering 304 (AISI)/(DIN materiale nr. 1.4301), rustfast og let at rengøre
  • Opladning i flere lag mulig ved hjælp af aftagelige gitre
  • Trinløs justerbar udstødning ved bagvæg med betjening forfra
Tekniske data
Controller type B510
Kapacitet (metrisk) 30 l
Temperatur (metrisk) 300 °C
Type Tørreovn
Mål (D x B x H) Indvendig 300 x 360 x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 570 x 610 x 665 mm
Spænding 230 V
Watt 2600 W