Få mere at vide
Nabertherm™ Tørringsovne
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
420 l
450 l
800 l
Controller type:
B510
C550
R7
Beskrivelse
- Arbejdstemperaturområde: + 20 C °over stuetemperatur op til 300 °C
- Ovne TR 30 - TR 420 designet som bordplademodeller
- Ovne TR 450 - TR 1050 designet som gulvstående modeller
- Vandret tvungen luftcirkulation resulterer i temperaturensartethed i henhold til DIN 17052-1 bedre end +/− °5 C i den tomme ovn (med lukket udblæsningsklap)
- Ovnhus i rustfrit stål, materialenr. 1.4016 (DIN)
- Rustfrit stål kammer, legering 304 (AISI)/(DIN materiale nr. 1.4301), rustfast og let at rengøre
- Opladning i flere lag mulig ved hjælp af aftagelige gitre
- Trinløs justerbar udstødning ved bagvæg med betjening forfra
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 800 l |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Type | Tørreovn |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 670 x 1200 x 1000 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 970 x 1470 x 1520 mm |
| Spænding | 400 V |
| Watt | 6300 W |