Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ Drying Chamber
Shop alle Buchi produkter
Type:
Frysetørrer til bord
Opvarmet produkthyldekammer
Antal hylder:
0
4
6
Stil:
12-positions manifold top
Manifoldtop med 24 positioner
Standard top
Tilstopning af hætteglas øverst
Inkluderer:
4 eksempler på temperatursensorer
6 eksempler på temperatursensorer
Kun kammeret
Kun tørrekammer
Trykforskelstestning
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Manifolder: adaptere til traditionelle frysetørrebægre eller rundbundede kolber
- Hylder: til hætteglas, tallerkener og genstande med uregelmæssig form
- Opvarmede hylder: avanceret kontrol over tørreprocessen og applikationer
- Stopkamre: forsegle hætteglas uden at blive udsat for omgivende fugt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer til bord |
| Antal hylder | 4 |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende til -105 °C |
| Materiale | Akryl |
| Stil | Standard top |
| Inkluderer | Kun tørrekammer |
| Stiktype | Nordamerika |
| Spænding | 220/240 V |