Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ Drying Chamber
Artikelnummer. 18804171 Shop alle Buchi produkter
Type:
Frysetørrer til bord
Opvarmet produkthyldekammer
Antal hylder:
0
4
6
Stil:
12-positions manifold top
Manifoldtop med 24 positioner
Standard top
Tilstopning af hætteglas øverst
Inkluderer:
4 eksempler på temperatursensorer
6 eksempler på temperatursensorer
Kun kammeret
Kun tørrekammer
Trykforskelstestning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 18804171
Brand: BUCHI 11DCPH24101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Freeze drying flexibility for basic and advanced drying of vials, shelves, and flasks.
  • Manifolder: adaptere til traditionelle frysetørrebægre eller rundbundede kolber
  • Hylder: til hætteglas, tallerkener og genstande med uregelmæssig form
  • Opvarmede hylder: avanceret kontrol over tørreprocessen og applikationer
  • Stopkamre: forsegle hætteglas uden at blive udsat for omgivende fugt
Tekniske data
Type Opvarmet produkthyldekammer
Antal hylder 4
Temperaturområde (metrisk) Omgivende til -105 °C
Materiale Akryl
Antal havne 4
Stil Standard top
Mængde Opvarmet produkthyldekammer
Inkluderer Trykforskelstestning
Stiktype Nordamerika
Spænding 220/240 V
Forsendelsesvægt (engelsk) 220/240 V