Få mere at vide
Techne™ Dry Well Kalibrator Indsatsblok
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Optimerer ydeevnen af tørrebrøndkalibratorer
- Til brug med Tecal 140/425 og UCAL 400+
Specifications
Specifications
| Oversigt | Tom |
| Til brug med (udstyr) | Tecal 140, Tecal 425, UCAL 400+ |
| Materiale | Aluminium |
| Type | Nå Indsæt |
| Produktlinje | FINSALK |
| Dybde (metrisk) | 114 mm |
| Vægt (engelsk) | 1.10 lb. |