Få mere at vide
Welch™ WOB-L Stempeltørvakuumpumpe 2511
Artikelnummer. 13492059 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
194 x 114 x 191 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
13492059 194 x 114 x 191 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13492059 Leverandør Welch™ Leverandørnr. U2511C02
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Perfekt til mange almindelige vakuumapplikationer i laboratoriet. Welch™ WOB-L Stempeltørvakuumpumpe 2511 er pålidelig og økonomisk.
  • Økonomisk
  • Oliefri drift for reduceret vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 21,6 tommer Hg
Elektriske krav 230 V 50 Hz 1 Ph2.
Dimensioner (L x B x H) 194 x 114 x 191 mm
Stiktype Europæisk (Schuko)
Pumpetype Tør vakuumpumpe
Luftfortrængning 11 l/min. ved 60 Hz
Applikationer Fælles laboratoriestøvsuger
Maksimalt tryk 33 psig
Spænding 230 V