Få mere at vide
Heinz Herenz Tørre vatpinde
Artikelnummer. 15283728
Skift visning
Sterilitet:
Sterile, Steril
Artikelnummer. Sterilitet
15283728 Sterile, Steril
1 options
Artikelnummer. 15283728 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1020005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.95 DKK
    376.85 DKK / Pakke med 150
    Spare 210.10 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tør vatpinde med medium/transport-vatpinde. Steril med Amies medium. Plastapplikator med viskose-/rayonhoved, steriliseret med stråling.
Vi tilbyder et bredt udvalg af sterile og ikke-sterile vatpinde:
  • Træ-, PS-, PP-, aluminium- eller papirapplikator
  • Hver i forskellige længder tilgængelige
  • Med bomuld, viskose, polyester eller skumhoved
  • Diameter på hovederne: lille, mellem eller store
  • Dette sikrer, at det rette instrument er tilgængeligt til enhver særlig anvendelse.
  • For eksempel anbefales vatpinde med bomuldsspids til brug af øre-næse-hals-specialister.
  • Vores sterile vatpinde er alle individuelt indpakket.
Bemærk venligst inden for det medicinske felt:
  • Kun egnet til engangsbrug
  • Kun brug af medicinsk personale
Tekniske data
Produkttype Applikator-vatpind og rør, Swab
Format Podepinde
Sterilitet Sterile, Steril
Applikator materiale Polystyrene
Tip materiale Polystyrene
Tip Type Viscose
Medietype Flydende Amies, Amies Medium
Farve Hvid
nr. pr. pakke 150Pack
Mængde 150Pack
Materiale Plast