Få mere at vide
Invitrogen™ Tør-klar™ RT-qPCR Kit
Beskrivelse
Invitrogen Dry-Ready RT-qPCR Kit er en innovativ løsning designet til fremstilling af varm-lufttørrede RT-qPCR-assays. En simpel og hurtig lufttørringsmetode overgår traditionel lyofilisering både i hastighed og enkelhed, samtidig med at den muliggør opbevaring og forsendelse ved stuetemperatur.
Sættet inkluderer Dry-Ready Platinum II DNA Polymerase, Dry-Ready SuperScript III Flash Reverse Transcriptase, Dry-Ready RNaseOUT Recombinant Ribonuclease-hæmmer, Dry-Ready dNTP Mix, 10X Dry-Ready Reaction Buffer med exipienter og MgCl2 til en række essentielle komponenter til ét-trins RT-qPCR-applikationer.
Dry-Ready RT-qPCR Kit repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for ettrins RT-qPCR-teknologi og tilbyder en løsning, der kombinerer innovation med pålidelighed. Funktioner inkluderer:
- Komplet sæt komponenter til RT-qPCR assay tørning og efterfølgende applikationer
- Dry-Ready SuperScript III Flash Reverse Transcriptase muliggør omvendt transskription på blot ét minut
- Dry-Ready Platinum II DNA-polymerase hjælper med at sikre høj pålidelighed og øget tolerance over for hæmmere
- Forbedret stabilitet, specifikt optimeret til lufttørringsapplikationer
Lufttørringsteknologi
At bruge dette sæt er enkelt og effektivt: brugerne behøver kun at blande RT-qPCR assay-komponenter og aliquot i enkeltreaktionsvolumener. Blandingen tørres derefter i ovnen. Denne ukomplicerede proces resulterer i en stabil analyse, der kan opbevares ved stuetemperatur i mindst 12 måneder uden tab af effektivitet.
Ved at inkorporere alle disse funktioner står Dry-Ready RT-qPCR Kit som en innovativ løsning inden for molekylær diagnostik og forskning. Dens unikke kombination af enzymstabilitet, brugervenlighed og langtidsopbevaring ved stuetemperatur positionerer den som en værdifuld ressource for laboratorier, der ønsker at udvikle deres RT-qPCR-kapaciteter samtidig med, at de strømliner deres processer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Dry-Ready II DNA-polymerase, 24 μl |
| Detektionsmetode | qPCR, RT-PCR |
| Form | Væske |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | Platinum™ II Taq Hot-Start DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Antal prøver | 200 reaktioner |
| Produkttype | RT-qPCR Kit |
| Show More |
Må kun benyttes til forskning.