Få mere at vide
Invitrogen™ Tør-klar™ RT-LAMPE Kit
Artikelnummer. 31722824
Skift visning
Mængde:
200 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
31722824 200 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 31722824 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A40006907
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Oplev enkelheden og effektiviteten i lufttørringsprocessen ved forsigtigt at opvarme materialer ved moderate temperaturer i en simpel ventileret ovn.
Dry-Ready RT-LAMP Kittet er en komplet løsning til reverse transcription loop-medieret isoterm forstærkning (RT-LAMP)-baseret assay-lufttørring. Sættet indeholder alle nødvendige komponenter: Tørklar SuperScript IV omvendt Transcriptase, tørklar BST DNA-polymerase, tørklar dNTP-blanding og 10X tørklar RT-LAMP reaktionsbuffer for at lette for- og eftertørringsprocedurer.
Funktioner i Dry-Ready RT-LAMP Kit inkluderer:
  • Alle nødvendige komponenter til RT-LAMP assay-tørring og efterfølgende anvendelser
  • Hurtig RNA-konvertering i RT-LAMP-reaktion ved brug af SuperScript IV Reverse Transcriptase
  • Robust Bst DNA-polymerase med forbedret hastighed og følsomhed, udviklet til hurtig og effektiv amplifikation i RT-LAMP
Dry-Ready RT-LAMP Kittet inkluderer en udviklet Bst DNA-polymerasemutant med hurtig reaktionshastighed og øget følsomhed og tolerance over for inhibitorer, samt SuperScript IV Reverse Transcriptase med øget processivitet, termostabilitet og inhibitorresistens.
Dry-Ready-sættet er optimeret til lufttørringsprocessen. Det er bemærkelsesværdigt, at lufttørring er en simpel proces, der ikke forringer assayens funktion. Tværtimod hjælper det med at give fleksibilitet på det indledende prøvevolumen og øger følsomheden, hvilket resulterer i en enestående stabiliseringsproces til point-of-care-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype DNA-amplifikationssæt
Form Væske
Til brug med (applikation) RT-LAMP, LAMPE
Polymerase Bst DNA-polymerase
Mængde 200 reaktioner
Forskningskategori Nukleinsyreamplifikation
Indhold og opbevaring
•Tør-Klar™ Bst DNA Polymerase •
Tør-Klar SuperScript™ ™ IV Omvendt •Transcriptase
Tør-Klar™ DNTP-blanding
•5X Tør-Klar™ Reaktionsbuffer •
MgCl2-opløsning Opbevar
•ved -15 til -25 °C
Antal reaktioner 200 reaktioner
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Omvendt transkriptase SuperScript™ IV Omvendt Transcriptase
Reaktionstid ≤10 min.
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.