Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Membranvakuumpumpe service- og vedligeholdelsessæt
Artikelnummer. 10245242 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Til brug med:
MP/MPC 101 Z, 201 E
MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Pumpemodeller MP / MPC 201 T, MP 101V
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
10245242 MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z Hver
13191984 MP/MPC 101 Z, 201 E Hver
10402742 Pumpemodeller MP / MPC 201 T, MP 101V Hver
10090972 MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V Hver
10328687 MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10245242 Leverandør Welch Ilmvac™ Leverandørnr. 402041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    1547.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 612.96 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Service- og vedligeholdelsessæt bestående af udskiftningstætninger og sliddele til forskellige modeller af membranpumper.
  • Tilgængelig til en række membranvakuumpumpemodeller
  • Leveres individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Inkluderer Membran, ventiler og O-ringe
Mængde 1 hv.
Type Servicesæt