Få mere at vide
Epredia™ Dry Powder Stains
Artikelnummer. 10434720 Shop alle Epredia produkter
Type:
Eosin
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 10434720
Brand: Epredia™ 90017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stain specimens with Eosin-Y or Wright compounds with Epredia™ Dry Powder Stains, certified by the Biological Stain Commission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Type Eosin
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acid red 87