Få mere at vide
LABPLAS Tør polyurethan Sani-Stick
Beskrivelse
- Sani-Stick
- Tør polyurethan svamp med håndtag
- Mål: 160 x 229 mm
- Indeholder: 600 ml
- Mulighed for at inkludere handsker med kit
Specifications
Specifications
| Produkttype | Hygiejne svamp prøveudtagning kit |
| Sterilitet | Steril |
| Inkluderer | Ingen |