Få mere at vide
LABPLAS Tør polyurethan Sani-svamp
Description
- SANI-SVAMP
- Tør svamp
- Mål: 114 x 229 mm
- Indeholder: 450 ml
Specifications
Specifications
| Produkttype | Hygiejne svamp prøveudtagning kit |
| Sterilitet | Steril |
| Inkluderer | Ingen |