Få mere at vide
Bel Art™ Dry-Keeper™ Stabelbart ekssikkatorskab
Artikelnummer. 11362090
Skift visning
Holder:
13 dåser
6 dåser
Længde (metrisk):
22,3 cm
25,4 cm
Bredde (metrisk):
20 cm
25,4 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
11362090 6 dåser 22,3 cm 20 cm
11347200 13 dåser 25,4 cm 25,4 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362090 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. H420530000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabelbare kompakte skabsekssikkatorer
  • Opbevaringsskabe i polystyren med høj slagkraft beskytter indholdet mod fugt.
  • Nedtrækkelig dør glider ind i det nederste rum under skabet.
  • Kan stables fem højt for maksimal udnyttelse af tør opbevaringsplads.
  • Lille stabelbart ekssikkatorskab:
    • Gennemsigtig for nem visning af indholdet.
    • Brugsklar krukke med tørremiddel silicagel inkluderet.
    • Døren lukkes med to rullelåse.
    • Indvendig volumen: 0,14 cu. ft.
    • Dimensioner (L x B x H): 8,25 x 8,88 x 6,75 tommer. (21 x 22 x 17 cm).
  • Medium stabelbart ekssikkatorskab:
    • Smoke-tint hjælper med at beskytte lysfølsomt indhold.
    • To justerbare perforerede hylder kan indstilles i 4 højder.
    • Inkluderer lille tørremiddelbakke.
    • Døren lukkes med rullelås.
    • Indvendig volumen: 0,35 cu. ft.
    • Dimensioner (L x B x H): 10 x 10 x 10 tommer. (25 x 25 x 25 cm).
Tekniske data
Farve Klarhed
Skab stil Lodret (stabling)
Materiale Polystyren
Produkttype Eksikkator
Dør stil Pull-down pakning
Til brug med (applikation) Beskyt indholdet mod fugt, til brug med Scienceware™ tørremiddelpatroner eller -beholdere
Holder 6 dåser
Inkluderer Klar til brug krukke med tørremiddel silicagel, to rullelåse
Volumen (engelsk) 0,14 cu. ft.
Dimensioner (L x B) 8,8 x 8,2 tommer. (22,3 x 20 cm)
Længde (engelsk) 8,8 tommer
Længde (metrisk) 22,3 cm
Bredde (engelsk) 8,2 tommer
Bredde (metrisk) 20 cm
Højde (engelsk) 6,62 tommer.
Højde (metrisk) 17 cm