Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper Lille, stablet gas-rensende ekssikkatorskab
Artikelnummer. 11342104
Skift visning
Volumen (engelsk):
0,1 cu.ft.
Artikelnummer. Volumen (engelsk)
11342104 0,1 cu.ft.
1 options
Artikelnummer. 11342104 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. H420530002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3510.00 DKK
    3246.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 263.53 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Pladsbesparende tør opbevaringsenhed kan stables 5 enheder højt for maksimal udnyttelse af bænkpladsen.
  • Nedtræksdøren glider ud af vejen og ind i rummet under skabet
  • Bagmonterede gasporte er tilspidsede til at modtage rør med 0,25 til 0,375 tommer Indre dia.
  • Indvendig volumen 0,1 kubikfod
  • Gasporte kan lukkes for at bruge desikatoren med standard tørrepatroner, 10555044, 11317194 11867913
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Skab stil Vertikal
Materiale Polystyren
Produkttype Gas-udrensnings-udtørringsmaskiner
Dør stil Træk ned
Volumen (engelsk) 0,1 cu.ft.
Længde (engelsk) 8,25 tommer.
Længde (metrisk) 21 cm
Bredde (engelsk) 10,62''.
Bredde (metrisk) 27 cm
Højde (engelsk) 6,75 tommer.
Højde (metrisk) 17 cm