Få mere at vide
Sanplatec™ Dry Keeper Non-Auto
Beskrivelse
- Med en praktisk gryde til silicagel
- Hyldeplader kan justeres i 8 trin med 28 mm intervaller, så de passer til størrelsen på opbevarede varer
- Vandret design for ekstra stabilitet
- Indvendig luftfugtighed er lidt forskellig afhængig af den indstillede rumtemperatur og brugsbetingelser
- Karosseriskab af PVC, stel af ABS
- Hvid ramme, transparente sider
Tekniske data
Tekniske data
| Skab stil | Åbning foran |
| Materiale | PVC, ABS |
| Produkttype | Eksikkator |
| Inkluderer | Silicagelbakke, 3 stk hylder |
| Model- | C-3B |