Få mere at vide
Sanplatec™ Dry Keeper Non-Auto
Artikelnummer. 16465314
Skift visning
Model-:
C-3B
C-3BS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
16465314 C-3BS
30245634 C-3B
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16465314 Leverandør Sanplatec™ Leverandørnr. 0032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 DKK
    1855.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 429.44 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 04-06-2027
En ikke-automatisk ekssikkator, der er fremragende til brug i affugtningsapplikationer.
  • Med en praktisk gryde til silicagel
  • Hyldeplader kan justeres i 8 trin med 28 mm intervaller, så de passer til størrelsen på opbevarede varer
  • Vandret design for ekstra stabilitet
  • Indvendig luftfugtighed er lidt forskellig afhængig af den indstillede rumtemperatur og brugsbetingelser
  • Karosseriskab af PVC, stel af ABS
  • Hvid ramme, transparente sider
Tekniske data
Skab stil Åbning foran
Materiale PVC, ABS
Produkttype Eksikkator
Inkluderer Silicagelbakke, 3 stk hylder
Model- C-3BS