Få mere at vide
Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 opbevaringskasse til tøris
Artikelnummer. 15131383 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15131383 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 15131383 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0372102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8105.00 DKK
    6519.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 1585.86 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Designet med en ekstra tyk skumplastisoleringskerne. Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 opbevaringskasse til tøris har en kapacitet på 85lb.
Designet med en ekstra tyk skumplastisoleringskerne. Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 opbevaringskasse til tøris har en kapacitet på 85lb.
  • Seks dage for 90 lbs. tøris til at sublimere til 5 lbs
  • Konstrueret af robust, dobbeltvægget polyethylen
  • Isoleret ekstra tyk polyurethanskum
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 90 lb., 1,6 cu.ft.
Længde (metrisk) interiør 38.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 35.6 cm
Højde (metrisk) interiør 38.7 cm
Materiale Polycarbonat
Produkttype Opbevaringskasse til tøris
Mængde 1 hver
Farve Grå
Kapacitet (metrisk) 40.823 L