Få mere at vide
Day Impex™ Dilvac™ Tørismaskine
Artikelnummer. 12318717
Skift visning
Inkluderer:
Med polystyren indsats
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
12318717 Med polystyren indsats Hver
1 options
Artikelnummer. 12318717 Leverandør Day Impex™ Leverandørnr. 300001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9185.63 DKK
    7087.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 2098.60 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Anskaf en blok farveis til et laboratorium på den hurtigst mulige måde. Day Impex™ Dilvac™ Dry Ice Maker er en kompakt og sikker måde at få øjeblikkelig adgang til tøris, når det er nødvendigt.
  • Kompakt og let
  • Kræver ingen elektrisk strøm
  • Producerer en 1 kg blok på mindre end 2 minutter
  • Tilslut enheden til en kuldioxidbeholder og luk for hanen
  • Skal være en væskecylinder med en indvendig sifon
  • Inkluderer let at følge instruktioner
  • Håndter IKKE tøris uden handsker
Tekniske data
Holder En blok på 80 x 110 x 180 mm
Inkluderer Med polystyren indsats
Længde (metrisk) 160mm
Vægt (metrisk) 1kg
Bredde (metrisk) 160mm
Udbytte 5 til 6 blokke fra 34 kg cylinder
Materiale Træ
Produkttype Tørismaskine