Få mere at vide
Gardner Denver Welch™ Tøris/isopropanolfælde (-79 °C)
Artikelnummer. 15321461 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vakuummanifold (Schlenk Line)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15321461 Vakuummanifold (Schlenk Line) Hver
1 options
Artikelnummer. 15321461 Leverandør Gardner Denver Welch™ Leverandørnr. U1420H14
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Effektiv forline kuldefælde til vakuummanifold eller Schlenk Lines.
  • Anbefales til vakuummanifold (Schlenk Line).
  • Bruger tøris eller flydende nitrogen som kølemiddel
  • Aftageligt center gør fældeoverfladen nem at rengøre
  • Har stor 3 quart (2,8L) centerbrønd til tøris/isopropylalkoholopslæmning eller flydende nitrogen
  • Gennemsigtig ring tillader visuel overvågning af fangoverfladen uden at bryde vakuumet, mens systemet er i drift
  • Med tør iskold kan temperaturen opretholdes i op til 12 timer afhængigt af dampbelastningen
  • Med flydende nitrogen kan kold temperatur opretholdes i op til 2 timer afhængigt af dampbelastningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vakuummanifold (Schlenk Line)
Type Tøris/isopropanolfælde