Få mere at vide
Grant Instruments™ Tørblokvarmesystem, BTD-serien
Artikelnummer. 11456367
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +5 til 100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11456367
Brand: Grant Instruments™ BTD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BTD kompakt og fleksibelt fast bloksystem til hurtig og præcis opvarmning af mikrorør op til 100 ºC.
Grant BTD'en har en kombination af fire mikrorørstørrelser samtidigt, og hurtig opvarmning muliggør hurtig ændring af applikationen for maksimal fleksibilitet. Aluminiumsblokken er anbragt i en kompakt, stilfuld plastikliste, som er slidstærk, robust og nem at rengøre.
  • Digital temperaturkontrol for optimal præcision
  • Varmeområde omgivende+ 5 °C til 100 °C
  • Kraftig varmelegeme til hurtige opvarmningstider - 25 C °til 100 C °på kun 15 minutter, 25 C °til 37 C °på kun 4 minutter
  • Stabilitet± 0,1 °C, ensartethed± 0,2 °C
  • Varmeblok indeholder kombinationer af fire mikrorørstørrelser samtidigt, op til i alt 49 rør: 24 x 1,5/2,0 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml
  • Fleksible rørstørrelser og hurtig opvarmningstid muliggør hurtig ændring af anvendelse
  • Praktisk integreret timer til tidsfølsomme inkubationer
  • Robust, holdbar plastkonstruktion, der er nem at rengøre; kompakt design med lille fodaftryk
  • To-linjers display til enkel og præcis indstilling af temperatur/tid og til overvågning af aktuel status under drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Type Tør badblok
Til brug med (applikation) Life-science/kræftforskning - DNA-ekstraktionsinkubationer, DNA-denaturering, PCR, ELISA og Western blotting, molekylærbiologi
Temperaturstabilitet 0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,1 °C
Stopur 1 minut til 96 timer (trin på 1 minut)
Dimensioner (L x B x H) 230 x 210 x 110 mm
Længde (metrisk) 230 mm
Højde (metrisk) 115 mm
Vægt (metrisk) 2.8 kg
Spænding 120 eller 230 V
Watt 200 w
Frekvens 50/60 Hz