Få mere at vide
Grant Instruments™ Tør blokvarmer/køler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11441018
Holder:
Holder op til 32 mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11441018
Brand: Grant Instruments™ PCH1 12V
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opretholder den indstillede temperatur på alublokken med specielle fatninger til rør. Grant Instruments™ Dry Block Heater/Cooler fungerer bedst ved temperaturer fra -10 til 100 °C.
Til brug med laboratorieapplikationer, der kræver afkøling og opvarmning i mikrorør inden for temperaturindstillingen.
  • Skifter nemt mellem køle- og varmetilstande
  • Fordelagtig ved arbejde med mikromængder af reagenser, der anvendes i mikrorør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Holder op til 32 mikrorør
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +100 °C
Type Tør badblok
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,5 °C
Stopur 1 min. til 96 timer
garanti 2 år
Dimensioner (L x B x H) 260 x 240 x 165 mm
Længde (metrisk) 260 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Vægt (metrisk) 3.6 kg
Spænding 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz