Få mere at vide
Grant Instruments™ Dry-Block Heater/Cooler
Artikelnummer. 17795019
Skift visning
Rørstørrelse:
1,5 ml
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørstørrelse
17795019 1,5 ml
17705029 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17795019 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PCH2 12V
De Grant Instruments PCH-1/PCH-2/PCH-3 personlige bordkølere/varmere er ideelle til laboratorieapplikationer, der kræver køling og opvarmning i mikrorør inden for temperaturindstillingsområdet på– 10 C °til +100 °C.
PCH-køleren/varmerne gør det muligt at opretholde en stabil temperatur under rumtemperaturudsving.
  • Den geniale blokkonstruktion, kombineret med et kraftigt Peltier-modul, producerer meget hurtig afkøling og opvarmning for hurtig ændring af anvendelse og øget fleksibilitet. Derudover producerer Peltier-effekten effektiv køling og opvarmning til små termiske belastninger uden brug af et kølesystem.
  • Det tørre temperaturkontrolsystem opretholder et rent arbejdsmiljø, hvilket reducerer risikoen for kontaminering eller prøvefortynding. Et Peltier-system, uden vibrationer fra køling eller turbulens i et vandbad, er også ideelt til alle inkubationer, hvor stabile forhold er kritiske.
  • PCH er et meget effektivt værktøj til DNA-prøveforberedelse til denaturerende elektroforese. Den usædvanligt hurtige opvarmning gør det muligt at °nå denatureringstemperaturen på 95 C hurtigt, timeren vil angive denatureringstidspunkt, og prøverne kan hurtigt afkøles igen klar til at indlæse gelerne.
  • Køling/varmeindstilling spænder fra– º10 C til °100 C, med meget hurtige nedkølings- og opvarmningstider
  • Stabilitet± 0,1 °C, ensartethed± 0,25 °C ved 37 °C
  • Valg af to modeller; kapacitet til op til 32 mikrorør i en kombination af to størrelser: 12 x 1,5 ml plus 20 x 0,5 ml (PCH-1) eller op til 20 mikrorør i én størrelse: 20 x 1,5 ml rør (PCH-2), op til i alt 20 x 2 mL mikrorør (PCH-3)
  • Praktisk integreret reaktionstimer med hørbar alarm
  • Tør temperaturkontrolsystem opretholder et rent og vibrationsfrit arbejdsmiljø
  • Et 2-linjers LCD-display viser tydeligt både indstillede og aktuelle værdier for temperatur og tid. Fungerer i kombination med enkle trykknapper for nem opsætning.
  • Fleksible rørstørrelser og hurtige opvarmnings-/afkølingstider muliggør hurtig ændring af anvendelsen
Applikationer:
Livsvidenskab– opbevaring af frosne restriktionsenzymer, nick-translationer, ligeringsreaktioner, restriktionsfordøjelser, proteinsolubilisering til PAGE, varm inkubation af mikrocentrifugerør til hybridisering, enzymreaktioner og deaktiveringer.
Klinisk– afkøling af blodprøver før koagulationstestning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Tørblokvarmer/køler til 20 x 1,5 mL mikrorør -10 °C til +100 C (°omgivende -30 C °minimum)
Holder 20 mikrorør
Stiktype USA, EU, UK, AUS Plug
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +100 °C (indstillingsområde for køling/opvarmning)
Type Tørblok-varmelegeme/køler
Vise 2 linjer x 16 tegn LCD
Model- PCH-2 12 V
Antal blokke 1
Temperaturstabilitet Stabilitet± 0,1 °C, ensartethed± 0,25 °C ved 37 °C
Stopur 1 min. til 96 timer, non-stop
Rørstørrelse 1,5 ml
garanti 2 år
Dimensioner (L x B x H) 32 x 30 x 25 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4 kg
Vægt (metrisk) 3.2 kg
Spænding 12 V
Watt 55 W
Strømstyrke 4,4 A