Få mere at vide
Grant Instruments™ Dry-Block Heater/Cooler
Rørstørrelse:
1.5 mL
2 mL
Beskrivelse
PCH-køleren/varmerne gør det muligt at opretholde en stabil temperatur under rumtemperaturudsving.
- Den geniale blokkonstruktion, kombineret med et kraftigt Peltier-modul, producerer meget hurtig afkøling og opvarmning for hurtig ændring af anvendelse og øget fleksibilitet. Derudover producerer Peltier-effekten effektiv køling og opvarmning til små termiske belastninger uden brug af et kølesystem.
- Det tørre temperaturkontrolsystem opretholder et rent arbejdsmiljø, hvilket reducerer risikoen for kontaminering eller prøvefortynding. Et Peltier-system, uden vibrationer fra køling eller turbulens i et vandbad, er også ideelt til alle inkubationer, hvor stabile forhold er kritiske.
- PCH er et meget effektivt værktøj til DNA-prøveforberedelse til denaturerende elektroforese. Den usædvanligt hurtige opvarmning gør det muligt at °nå denatureringstemperaturen på 95 C hurtigt, timeren vil angive denatureringstidspunkt, og prøverne kan hurtigt afkøles igen klar til at indlæse gelerne.
- Køling/varmeindstilling spænder fra– º10 C til °100 C, med meget hurtige nedkølings- og opvarmningstider
- Stabilitet± 0,1 °C, ensartethed± 0,25 °C ved 37 °C
- Valg af to modeller; kapacitet til op til 32 mikrorør i en kombination af to størrelser: 12 x 1,5 ml plus 20 x 0,5 ml (PCH-1) eller op til 20 mikrorør i én størrelse: 20 x 1,5 ml rør (PCH-2), op til i alt 20 x 2 mL mikrorør (PCH-3)
- Praktisk integreret reaktionstimer med hørbar alarm
- Tør temperaturkontrolsystem opretholder et rent og vibrationsfrit arbejdsmiljø
- Et 2-linjers LCD-display viser tydeligt både indstillede og aktuelle værdier for temperatur og tid. Fungerer i kombination med enkle trykknapper for nem opsætning.
- Fleksible rørstørrelser og hurtige opvarmnings-/afkølingstider muliggør hurtig ændring af anvendelsen
Applikationer:
Livsvidenskab– opbevaring af frosne restriktionsenzymer, nick-translationer, ligeringsreaktioner, restriktionsfordøjelser, proteinsolubilisering til PAGE, varm inkubation af mikrocentrifugerør til hybridisering, enzymreaktioner og deaktiveringer.
Klinisk– afkøling af blodprøver før koagulationstestning.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Tørblokvarmer/køler til 20 x 2,0 mL mikrorør -10 °C til +100 C (°omgivende -30 C °minimum) |
| Holder | 20 mikrorør |
| Stiktype | USA, EU, UK, AUS stik |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +100 °C (indstillingsområde for køling/opvarmning) |
| Type | Dry-Block Heater/Cooler |
| Vise | 2 linjer x 16 tegn LCD |
| Temperaturstabilitet | Stabilitet± 0,1 °C, ensartethed± 0,25 °C ved 37 °C |
| Stopur | 1 min. til 96 timer, non-stop |
| Rørstørrelse | 2 mL |
| Vis mere |