Få mere at vide
IKA™ Tør blokvarmer 3
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13490607 Shop alle IKA produkter
Spænding:
220 til 240/115/100 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13490607
Brand: IKA™ 0004025300
Kun null tilbage
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 120 °C
Type Tørbad/blok
Antal blokke 3
Stopur Ja
Bredde (metrisk) 151 mm
Højde (metrisk) 73 mm
Elektriske krav 220 til 240/115/100 V, 50/60 Hz
Spænding 220 til 240/115/100 V
Watt 250 W
Frekvens 50/60 Hz