Få mere at vide
IKA™ Tør blokvarmer 1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13470607 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +5 til 100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
13470607 Omgivende +5 til 100 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 13470607 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004025100
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Materiale Aluminiumslegering
Relativ luftfugtighed 80%
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Type Tørblokvarmer
Antal blokke 1
Stopur Ja
Bredde (metrisk) 151 mm
Højde (metrisk) 73 mm
Elektriske krav 220 til 240/115/100 V, 50/60 Hz
Spænding 220 til 240/115/100 V
Watt 165 W
Frekvens 50/60 Hz