Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Rørforbindelse
Artikelnummer. 10557293
Skift visning
Port størrelse:
77 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Port størrelse Pakningsstørrelse
10557293 77 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10557293 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BM9901A
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Brug dette rustfri stålstik til at fastgøre Thermo Scientific™ peristaltisk pumpeslange til påfyldningsslangen, der er en del af hver Thermo Scientific™ Dry-Bag™ .
Vedhæft Thermo Scientific™ Pumpeslange til Thermo Scientific™ Dry-Bags™ rør ved hjælp af et holdbart, rustfrit stål Thermo Scientific Dry-Bags Rørforbindelse.
Dette produkt er til brug med pumpeenhederne DB2000A og DB3000A.
Kontakt os for at arrangere en demonstration af peristaltisk pumpe og dens tilbehør.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dry-Bags Rørforbindelse
Diameter (engelsk) Indre 3,03 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 77 mm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med Dry-Bags
Port størrelse 77 mm
Inkluderer Inkluderer kun slangestik
Produkttype Tilbehør