Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Pumpeslange
Beschreibung
Lever effektivt vand fra sin kilde til Thermo Scientific™ Dry-Bags™ ved hjælp af platinhærdet silikone Thermo Scientific Dry-Bags Pumpeslange.
Brug med Thermo Scientific Peristaltiske pumpeenheder DB2000A og DB3000A. Bruge Dry-Bags Slangestik BM9901A til fastgørelse Dry-Bags Pumpeslanger til Dry-Bags påfyldningsrør.
- Fremragende biokompatibilitet, autoklaverbar og holdbar
- Ingen udvaskelige tilsætningsstoffer eller blødgørere
- Phthalat og latexfri
- Lugtfri og ugiftig
- Svampebestandig
- Ekstremt holdbar over et bredt temperaturområde -50 til 230 °C (-58 til 446 °F)
Rengør med varmt vand/sæbeopløsning; brug en ikke-fedtet sæbe som f.eks Ivory™ , ikke syntetisk rengøringsmiddel eller oliebaseret sæbe, da de kan absorberes af slangen og ind i væsken. Skyl godt med destilleret vand.
Kontakt os for at arrangere en demonstration af peristaltisk pumpe og dens tilbehør.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | USP Klasse V ekstraherbare materialer; overstiger Klasse VI-implantat; FDA 21 CFR 177.2600; Overstiger 3A sanitære cGMP'er (FDA 21 CFR 210 og 211). European Pharmacopoeia (EP) |
| Oversigt | Dry-Bags Pumpeslange |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Termisk sæt gummi (platinhærdet silikone) |
| Til brug med | Dry-Bags |
| Inkluderer | Inkluderer kun pumpeslange |
| Farve | Gennemsigtig klar til lys rav |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 446 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 230 °C |
| Produkttype | Slanger til pumper |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.