Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Halv Fraser Bouillon
Artikelnummer. 13245739
Skift visning
Format:
Dry-Bags™ , med filter
Dry-Bags, uden filter
Udbytte:
20L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Udbytte Pakningsstørrelse
13245739 Dry-Bags, uden filter 20L Pakke med 100
15249047 Dry-Bags™ , med filter 20L Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13245739 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DB0895V
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forenkle medietilberedning i fødevarelaboratorier med dette højkvalitets dehydrerede medium i et praktisk poseformat; bare åben-fyld-dispenser, hvilket sparer kostbar tid i laboratoriet.
Spar tid ved at forberede bulkmedier og fortyndingsmidler til fødevaremikrobiologitestning ved hjælp af Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Halv Fraser Bouillon. De bestrålede medier leveres i lette, gennemsigtige plastikposer— tilsæt blot vand og mediet er klar til brug. Hver pose giver 20L medium, som kan dispenseres gennem udløbsrøret.
Brug Half Fraser Broth som et sekundært selektivt diagnostisk berigelsesmedium til isolering af Listeria spp. fra fødevarer og miljøprøver. Fraser Broth er en modifikation af USDA-FSIS UVM sekundær berigelsesbouillon og er baseret på formlen beskrevet af Fraser og Sperber. Sværtning af mediet er formodet bevis på tilstedeværelsen af Listeria. Alle Fraser Broth berigelseskulturer skal subkultureres til udpladningsmedium.
Bekvem
  • Hurtig og nem at tilberede— tilsæt blot deioniseret vand gennem filtersterilisering til hver Dry-Bag , og de er klar til brug på få minutter. Forsteriliseret vand kan også tilsættes under aseptiske forhold.
Omkostningseffektiv
  • Let at transportere— der kræves ingen vejning af medier eller sterilisering, hvilket reducerer byrden på medieforberedelsesafdelinger og udstyr.
Sikker
  • Ingen håndtering af glasvarer eller vejning af dyrkningsmedier påkrævet, ingen grund til at tilføje supplerende reagenser— tomme poser kan bortskaffes sammen med normalt laboratorieaffald.
Kvalitetsgaranti
  • Kvalitetscertifikater er tilgængelige for hver batch for at hjælpe med at reducere byrden ved QC-test.
Arbejdsgang
  • Dry-Bags er let at tilpasse til laboratoriearbejdsgange og udstyr såsom automatiserede fortyndere.
Nem at bruge
  • Dry-Bags er nemme at fylde og undvære med minimal træning.
Pladsbesparende
  • Praktisk pakket i flade kasser med fem eller ti, Dry-Bags fylder relativt lidt i forhold til forberedte medier og kan laves efter behov.
Rehydreret Dry-Bags medium kan opbevares i 3 dage ved stuetemperatur (væk fra stærke lyskilder) og fås med filtre påsat for nemheds skyld eller uden filtre som en billigere mulighed. For dem Dry-Bags leveres uden filtre, autoklaverbare, genanvendelige filtre er også tilgængelige (DB0200A). For ekstra bekvemmelighed anbefales det, at Dry-Bags udfyldes ved hjælp af Thermo Scientific Peristaltisk pumpe (DB2000A eller DB3000A) og dispenseres ved hjælp af Thermo Scientific Automatiseret fortynder (DB4000A).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar, gul
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Dry-Bags Halv Fraser Bouillon
Format Dry-Bags, uden filter
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 5/Pk.
Udbytte 20L