Få mere at vide
Drummond™ Microcap™ Engangs mikropipetter
Artikelnummer. p-313770 Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
0,5μ L
Længde (metrisk):
32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11888661
Brand: Drummond™ 0795005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig, sikker, ren og præcis måde at overføre væsker i mikromængder
  • Præcisionsborede glaskapillarrør
  • Engangs mikrohætter
  • Med spotting holder og pæredispenser
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,0039 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,021 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.09 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.53 mm
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Til håndtering af farlige materialer, hurtig, sikker, ren og præcis måde at overføre væsker i mikromængder
Inkluderer Pletholder og pæredispenser
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Længde (metrisk) 32 mm
Type Mikropipet