Få mere at vide
Drummond™ Microcap™ Engangs mikropipetter
Artikelnummer. 11888661 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5μ L
Længde (metrisk):
32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11888661 0,5μ L 32 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11888661 Leverandør Drummond™ Leverandørnr. 0795005
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Hurtig, sikker, ren og præcis måde at overføre væsker i mikromængder
  • Præcisionsborede glaskapillarrør
  • Engangs mikrohætter
  • Med spotting holder og pæredispenser
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,0039 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,021 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.09 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.53 mm
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Til håndtering af farlige materialer, hurtig, sikker, ren og præcis måde at overføre væsker i mikromængder
Inkluderer Pletholder og pæredispenser
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Længde (metrisk) 32 mm
Type Mikropipet