Få mere at vide
Drummond™ Original bærbar Pipet-Aid™ Pipetkontroller Artikelnummer.: 11714819
Drummond™ Original bærbar Pipet-Aid™ Pipetkontroller
Artikelnummer. p-46931 Shop alle Cole-Parmer produkter
220 V, Hver
Spænding:
220 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11714819
Brand: Drummond™ 0789732
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Praktisk alternativ til mundpipettering i laboratoriet.
  • Den brugervenlige volumenkontrolmekanisme tillader præcis væskeindtag og levering
  • Kontraventil beskytter mod utilsigtet væskeindtag i håndtaget
  • Kan bruges med glas- eller plastpipetter
  • Autoklaverbare komponenter
Ordreinfo
Kontakt din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for tilgængelige reservedele.
Certificeringer
CE, Euro version
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Type Bærbar fyldstof/dispenser
Til brug med (applikation) Laboratoriepipettering
Til brug med (udstyr) Pipetter af glas eller plast
Inkluderer Pipetkontroller, TC Næsestykke
Spænding 220 V
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Drummond™ Original bærbar Pipet-Aid™ Pipetkontroller >