Få mere at vide
Drummond™ Original bærbar Pipet-Aid™ Pipetkontroller
Artikelnummer. 11714819 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Spænding:
220 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11714819 220 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11714819 Leverandør Drummond™ Leverandørnr. 0789732
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Praktisk alternativ til mundpipettering i laboratoriet.
  • Den brugervenlige volumenkontrolmekanisme tillader præcis væskeindtag og levering
  • Kontraventil beskytter mod utilsigtet væskeindtag i håndtaget
  • Kan bruges med glas- eller plastpipetter
  • Autoklaverbare komponenter
Ordreinfo
Kontakt din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for tilgængelige reservedele.
Certificeringer
CE, Euro version
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Type Bærbar fyldstof/dispenser
Til brug med (applikation) Laboratoriepipettering
Til brug med (udstyr) Pipetter af glas eller plast
Inkluderer Pipetkontroller, TC Næsestykke
Spænding 220 V